accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1293284-61-3

BOOH3CCH3H3CH3CFOOCH3

CAS RN 1293284-61-3

IUPAC Namn: methyl 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Synonymer: methyl 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Molekylvikt (g/mol): 280.1
Molekylär sammansättning: C14H18BFO4
InChi Key: KRBBXOCBQBADHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat