accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1323966-37-5

CH3OH2NFF

CAS RN 1323966-37-5

IUPAC Namn: 3,5-difluoro-2-methylbenzamide
Synonymer: 3,5-difluoro-2-methylbenzamide
Molekylvikt (g/mol): 171.15
Molekylär sammansättning: C8H7F2NO
InChi Key: RASBWMSGTUCOQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(F)C=C(F)C=C1C(N)=O
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat