accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1323966-39-7

H3COFH2NCl

CAS RN 1323966-39-7

IUPAC Namn: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Synonymer: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Molekylvikt (g/mol): 175.59
Molekylär sammansättning: C7H7ClFNO
InChi Key: ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat