CAS RN 1356354-09-0
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Tocris Bioscience™ T 3364366
Potent and reversible fatty acid desaturase 1 inhibitor; orally bioavailable