accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 136514-17-5

FFNF

CAS RN 136514-17-5

IUPAC Namn: 2,3,6-trifluorobenzonitrile
Synonymer: 2,3,6-trifluorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 157.1
Molekylär sammansättning: C7H2F3N
InChi Key: YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(F)C(C#N)=C1F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat