accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1373920-99-0

CH3ONFFFF

CAS RN 1373920-99-0

IUPAC Namn: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonymer: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 219.14
Molekylär sammansättning: C9H5F4NO
InChi Key: NBCGJZRRXIWVLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=C(F)C(=C1)C#N)C(F)(F)F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat