accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1379207-02-9

H3COSNH2NH2OCH3

CAS RN 1379207-02-9

IUPAC Namn: 2-amino-4,5-dimethoxybenzene-1-carbothioamide
Synonymer: 2-amino-4,5-dimethoxybenzenecarbothioamide
Molekylvikt (g/mol): 212.27
Molekylär sammansättning: C9H12N2O2S
InChi Key: MMFBQWVQXDCWDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC)C=C(C(N)=S)C(N)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat