accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1391002-18-8

OFFFFOOHNH2

CAS RN 1391002-18-8

IUPAC Namn: 2-amino-3-[3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Synonymer: 2-amino-3-[3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 267.18
Molekylär sammansättning: C10H9F4NO3
InChi Key: MVBMLWQQVMAAIN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(F)=C1)C(O)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (1)
  • (1)