accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHN

CAS RN 139269-06-0

IUPAC Namn: 3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Synonymer: 3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Molekylvikt (g/mol): 181.24
Molekylär sammansättning: C9H15N3O
InChi Key: XXIODYOSZOJCLL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC1=NOC(=N1)C1CCCNC1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat