CAS RN 1402837-77-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
IDO-IN-8, MedChemExpress
MedChemExpress IDO-IN-8 (NLG-1487) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, compound 1487, has an IC50 of 1-10 μM.