accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1421263-66-2

H3CNCH3SOONOO

CAS RN 1421263-66-2

IUPAC Namn: N-ethyl-N-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitrobenzene-1-sulfonamide
Synonymer: N-ethyl-N-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitrobenzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol): 334.39
Molekylär sammansättning: C16H18N2O4S
InChi Key: IZPJZNVDOFYZRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC1=CC=C(C)C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat