accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1431329-59-7

CH3NFFFOCH3

CAS RN 1431329-59-7

IUPAC Namn: 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Synonymer: 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 215.18
Molekylär sammansättning: C10H8F3NO
InChi Key: ONVJFWUMMAUFAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C)C=C(C=C1C(F)(F)F)C#N

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat