accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1431329-76-8

SFFFFFOCl

CAS RN 1431329-76-8

IUPAC Namn: 2-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzaldehyde
Synonymer: 2-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 266.61
Molekylär sammansättning: C7H4ClF5OS
InChi Key: SWBTYNKTVFWDHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FS(F)(F)(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Cl)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat