accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1449132-56-2

BOHNClHOOH

CAS RN 1449132-56-2

IUPAC Namn: [2-chloro-5-(cyclohexylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
Synonymer: 2-chloro-5-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 281.54
Molekylär sammansättning: C13H17BClNO3
InChi Key: YIIFOIAEUVSORY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(Cl)C=CC(=C1)C(=O)NC1CCCCC1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat