accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFClSOONH2

CAS RN 146533-47-3

IUPAC Namn: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide
Synonymer: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol): 259.63
Molekylär sammansättning: C7H5ClF3NO2S
InChi Key: ZKBZHFCXIXOBTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat