CAS RN 148711-49-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
2'-O-beta-D-Ribofuranosylguanosin, TRC
CAS: 148711-49-3 Molekylformel: C15 H21 N5 O9 Molekylvikt (g/mol): 415.355 IUPAC-namn: 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one LEDER: NC1=NC(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O)c2N1