accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CFOH

CAS RN 1534369-41-9

IUPAC Namn: 3-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Synonymer: 3-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Molekylvikt (g/mol): 238.07
Molekylär sammansättning: C12H16BFO3
InChi Key: GXNDNRWVVOKEBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(O)C=CC=C1F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat