accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1573-92-8

HOOO

CAS RN 1573-92-8

IUPAC Namn: 9-oxo-9H-fluorene-1-carboxylic acid
Synonymer: 9-oxofluorene-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol): 224.22
Molekylär sammansättning: C14H8O3
InChi Key: CBEFMGJHEKAMNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC=C21

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat