accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1576-85-8

H3COOCH2

CAS RN 1576-85-8

IUPAC Namn: pent-4-en-1-yl acetate
Synonymer: 4-penten-1-yl acetate
Molekylvikt (g/mol): 128.17
Molekylär sammansättning: C7H12O2
InChi Key: LVHDNIMNOMRZMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCCCC=C
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat