CAS RN 1641940-94-4
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Alfacalcidol-d6, MedChemExpress
MedChemExpress Alfacalcidol-d6 is the deuterium labeled Alfacalcidol. Alfacalcidol is a non-selective VDR activator.