accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 170844-49-2

CH3OONOOH3CH3CCH3

CAS RN 170844-49-2

IUPAC Namn: 1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Synonymer: 1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol): 243.3
Molekylär sammansättning: C12H21NO4
InChi Key: PKDQVUYUWUHNMG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat