accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 177994-49-9

H3COClOF

CAS RN 177994-49-9

IUPAC Namn: 3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Synonymer: 3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 188.58
Molekylär sammansättning: C8H6ClFO2
InChi Key: HILNMKBXNYUXIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(F)C=C(C=O)C=C1Cl

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat