accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1817801-55-0

BOOH3CCH3H3CH3CFCH3NH2

CAS RN 1817801-55-0

IUPAC Namn: 4-fluoro-2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Synonymer: 4-fluoro-2-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Molekylvikt (g/mol): 251.11
Molekylär sammansättning: C13H19BFNO2
InChi Key: MONFQILBYDTFKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N)C=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(F)=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat