accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1823049-90-6

IUPAC Namn: 5-chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Synonymer: 5-chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol): 202.61
Molekylär sammansättning: C9H8ClFO2
InChi Key: VILWOSMVUDTFHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=C(C=O)C(C)=C1F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat