accessibility menu, dialog, popup

UserName

FOHOFBr

CAS RN 183065-68-1

IUPAC Namn: 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Synonymer: 4-bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 237
Molekylär sammansättning: C7H3BrF2O2
InChi Key: IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat