accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 186593-48-6

CH3NFNH2

CAS RN 186593-48-6

IUPAC Namn: 6-fluoro-5-methylpyridin-3-amine
Synonymer: 6-fluoro-5-methylpyridin-3-amine
Molekylvikt (g/mol): 126.13
Molekylär sammansättning: C6H7FN2
InChi Key: KADQKKYTJHXBSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(N)=CN=C1F
Fysisk form 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat