accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3SOONHNOHOHNOOCH3CH3H3CNH2CH3OCH3H3C(E/Z)

CAS RN 186698-61-3

IUPAC Namn: 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamido)methylidene]amino}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pentanoic acid
Synonymer: 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-sulfonamido)methylidene]amino}-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 526.65
Molekylär sammansättning: C24H38N4O7S
InChi Key: CVFXPOKENLGCID-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C2CC(C)(C)OC2=C(C)C(C)=C1S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (1)
  • (1)