CAS RN 18712-14-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-Methoxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide, TRC
CAS: 18712-14-6 Molekylformel: C8H7NO3S Molekylvikt (g/mol): 197.21 Synonym: 3-Methoxybenzisothiazole-S,S-dioxide,3-Methoxybenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide,Saccharin O-methyl Ether IUPAC-namn: 3-methoxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide LEDER: COC1=NS(=O)(=O)c2ccccc12