accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 193353-35-4

CH3ClBHOOH

CAS RN 193353-35-4

IUPAC Namn: (2-chloro-5-methylphenyl)boronic acid
Synonymer: 2-chloro-5-methylphenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 170.4
Molekylär sammansättning: C7H8BClO2
InChi Key: JMUXNVYJDBCLPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat