CAS RN 202114-66-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
L-Cysteine-13C3, TRC
CAS: 202114-66-7 Molekylformel: 13C H7 N O2 S Molekylvikt (g/mol): 124.14 Synonym: L-Cysteine-1,2,3-13C3 IUPAC-namn: (2R)-2-amino-3-sulfanyl-(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid LEDER: N[13C@@H]([13CH2]S)[13C](=O)O