accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2096337-08-3

BFOHNBrCH3HOOH

CAS RN 2096337-08-3

IUPAC Namn: {3-[(4-bromo-3-methylphenyl)carbamoyl]-5-fluorophenyl}boronic acid
Synonymer: 3-[(4-bromo-3-methylphenyl)carbamoyl]-5-fluorophenylboronic acid
Molekylvikt (g/mol): 351.97
Molekylär sammansättning: C14H12BBrFNO3
InChi Key: DIXOWPIMCKUEGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)C=CC(NC(=O)C2=CC(F)=CC(=C2)B(O)O)=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat