accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 21900-51-6

FClClO

CAS RN 21900-51-6

IUPAC Namn: 2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Synonymer: 2-chloro-5-fluorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol): 193
Molekylär sammansättning: C7H3Cl2FO
InChi Key: SGZSJPBASHYOHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(Cl)=O
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat