accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22179-80-2

ClClNOHNH2(E/Z)

CAS RN 22179-80-2

IUPAC Namn: 2,4-dichloro-N'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
Synonymer: 2,4-dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Molekylvikt (g/mol): 205.04
Molekylär sammansättning: C7H6Cl2N2O
InChi Key: MANQHFUAAAGDIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=NO)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat