accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 222712-93-8

H3COBrFCl

CAS RN 222712-93-8

IUPAC Namn: 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-2-methoxybenzene
Synonymer: 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-2-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol): 239.47
Molekylär sammansättning: C7H5BrClFO
InChi Key: INSGMVAPTMIFKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat