CAS RN 2235358-74-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Deltasonamide 2 (TFA), MedChemExpress
MedChemExpress Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.