CAS RN 23295-14-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Lincomycin 2-Palmitate Hydrochloride, TRC
CAS: 23295-14-9 Molekylformel: C34H65ClN2O7S Molekylvikt (g/mol): 681.41 Synonym: trans-α-Methyl 6,8-Dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-D-galacto-octopyranoside 2-Palmitate Monohydrochloride,(2S-trans)-Methyl 6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside 2-Hexadecanoate Monohydrochloride IUPAC-namn: 4,5-dihydroxy-6-(2-hydroxy-1-(1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamido)propyl)-2-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3-yl palmitate hydrochloride LEDER: O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC1C(SC)OC(C(C(C)O)NC(C2N(CC(C2)CCC)C)=O)C(C1O)O.Cl