CAS RN 2387505-59-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Tocris Bioscience™ AP 14145 hydrochloride
Negative allosteric modulator of KCa2 (SK) channels