accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 241154-09-6

FFFN

CAS RN 241154-09-6

IUPAC Namn: 2,3,5-trifluorobenzonitrile
Synonymer: 2,3,5-trifluorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 157.1
Molekylär sammansättning: C7H2F3N
InChi Key: MMPKVFQMDMBXSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(F)=C(F)C(=C1)C#N

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat