accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FOHOCl

CAS RN 261762-92-9

IUPAC Namn: 2-(2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Synonymer: (2-chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol): 202.61
Molekylär sammansättning: C9H8ClFO2
InChi Key: IZLFHWYEGHXIRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Cl)C(CC(O)=O)=C(F)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat