CAS RN 2873-36-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Cyclo(L-prolyl-L-leucyl), TRC
CAS: 2873-36-1 Molekylformel: C11 H18 N2 O2 Molekylvikt (g/mol): 210.27 Synonym: (3S-trans)-Hexahydro-3-(2-methylpropyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione,3-Isobutylhexahydropyrrolo [1,2-a] pyrazine-1,4-dione,Cyclo(L-Leu-L-Pro),Cyclo(L-Pro-D-Leu),Cyclo(L-Pro-L-Leu),Cyclo(L-leucyl-L-prolyl),Cyclo(L-prolyl-L-leucyl),Cyclo(Pro-Leu),Cyclo(proline-leucine),Cyclo-L-prolyl-L-leucine,Gancidin W,L-Leucyl-L-proline lactam,L-Leucyl-L-prolyl lactam,Maculosin 6 IUPAC-namn: (3S,8aS)-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7,8,8a-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione LEDER: CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C1=O