accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNOCH3OOSONH2N(Z)

CAS RN 299-88-7

IUPAC Namn: (3Z)-4-{N-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamido}-3-[(Z)-benzoylsulfanyl]pent-3-en-1-yl benzoate
Synonymer: (3Z)-4-{N-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamido}-3-[(Z)-benzoylsulfanyl]pent-3-en-1-yl benzoate
Molekylvikt (g/mol): 490.58
Molekylär sammansättning: C26H26N4O4S
InChi Key: AZJUFRDUYTYIHV-NKFKGCMQSA-N
SMILES: C\C(N(CC1=CN=C(C)N=C1N)C=O)=C(/CCOC(=O)C1=CC=CC=C1)SC(=O)C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat