CAS RN 32635-81-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
N-Nitroso Betahistine, TRC
CAS: 32635-81-7 Molekylformel: C8 H11 N3 O Molekylvikt (g/mol): 165.192 Synonym: N-Methyl-N-nitroso-2-pyridineethanamine,N-Methyl-N-(2-(pyridin-2-yl)ethyl)nitrous amide IUPAC-namn: N-methyl-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]nitrous amide LEDER: CN(CCc1ccccn1)N=O