accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFCl

CAS RN 327-76-4

IUPAC Namn: 1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Synonymer: 1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 248.55
Molekylär sammansättning: C8H3ClF6
InChi Key: XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat