CAS RN 33019-85-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
N-Pivaloyl-L-tyrosine, TRC
CAS: 33019-85-1 Molekylformel: C14H19NO4 Molekylvikt (g/mol): 265.3 Synonym: N-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-L-tyrosine LEDER: Cl.O=C1N(C)c2c(OC1)c(cc(Cl)c2)C(=O)NC3C4CCN(CC4)C3