accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 332121-92-3

OONHClOOH

CAS RN 332121-92-3

IUPAC Namn: 4-chloro-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)benzoic acid
Synonymer: 4-chloro-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Molekylvikt (g/mol): 393.82
Molekylär sammansättning: C22H16ClNO4
InChi Key: BIPQSYSWHUYDEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C=C(Cl)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat