accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClF

CAS RN 340825-21-0

IUPAC Namn: 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethan-1-ol
Synonymer: 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Molekylvikt (g/mol): 174.6
Molekylär sammansättning: C8H8ClFO
InChi Key: ZLWGTYVDMGWYEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC1=CC(Cl)=C(F)C=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat