accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH2NI

CAS RN 356561-08-5

IUPAC Namn: 5-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Synonymer: 5-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol): 234.04
Molekylär sammansättning: C6H7IN2
InChi Key: HYRZCIXFHXERJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(N)=NC=C1I
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat