accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 35822-58-3

H3COBrOCH3

CAS RN 35822-58-3

IUPAC Namn: 1-bromo-2-(diethoxymethyl)benzene
Synonymer: 1-bromo-2-(diethoxymethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol): 259.14
Molekylär sammansättning: C11H15BrO2
InChi Key: APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(OCC)C1=CC=CC=C1Br
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat