accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 363-80-4

NH2FFF

CAS RN 363-80-4

IUPAC Namn: 2,3,5-trifluoroaniline
Synonymer: 2,3,5-trifluoroaniline
Molekylvikt (g/mol): 147.1
Molekylär sammansättning: C6H4F3N
InChi Key: AMGDNQWQBWPRPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(F)=CC(F)=C1F

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat