accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 372183-70-5

CH3NNClF

CAS RN 372183-70-5

IUPAC Namn: 2-chloro-4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-6-methylpyrimidine
Synonymer: 2-chloro-4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-6-methylpyrimidine
Molekylvikt (g/mol): 250.7
Molekylär sammansättning: C13H12ClFN2
InChi Key: VALSYGYSZKIHMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CCC2=CC=C(F)C=C2)=NC(Cl)=N1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat